Learn More
MP Biomedicals™ Trypton, Medien in Pulverform
Artikelnummer. 11490245 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490245 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11490245 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091010817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 €
    190.05 € / 500 Gramm
    Sparen 9.95 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pankreatischer Verdau von Casein
Trypton ist ein pankreatischer Verdau von Casein. Er wird in vielen Kulturmedien als Stickstoffquelle für wachsende Bakterien und Pilze verwendet. Trypton ergänzt Medien für die Kultivierung und Erhaltung anspruchsvoller aerober und fakultativer Mikroorganismen wie E. coli- und Pseudomonas-Spezies. Es dient zur Ergänzung von Medien bei der Kultivierung von Anaerobier.
  • Der Mangel an nachweisbaren Kohlenhydraten macht dieses Pepton zu einer hervorragenden Wahl für bakterielle Studien, die auf Fermentationsreaktionen basieren.
  • Sein hoher Tryptophan-Anteil ist nützlich bei der Produktion von Indol.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung und Pflege anspruchsvoller aerober und fakultativer Mikroorganismen wie Escherichia coli und Pseudomonas-Arten
Menge 500 g
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.