missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Wheat Germ, Pulver

Artikelnummer. 11495712 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11495712 11,33 kg
11405722 45,35 kg
11485712 2,26 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11495712 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0290328825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 €
    133.35 € / 25 Pfund
    Sparen 6.65 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vitamin-B-Komplex aus natürlicher Quelle

Beschreibung:
MP Weizenkeime sind roh und wurden in keiner Weise wärmebehandelt. Enthält Weizenkeim, Kleie und Zwischenprodukte.

Physische Beschreibung:
Braune Flocken/Pulver

Spezifikation

Produkttyp Tierfutter
Format Flocken
Zur Verwendung mit (Anwendung) In der Molekularbiologie wird Weizenkeimextrakt zum Durchführen von In-vitro-Translation-Experimenten verwendet, weil der Pflanzenembryo alle makromolekularen Komponenten, die für eine Translation von mRNA zu Aminosäuren notwendig sind, aber nur einen relativ niedrigen Gehalt seiner eigenen mRNA enthält
Menge 11,33 kg
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.