Learn More
MP Biomedicals™ Weizenkeimagglutinin
Artikelnummer. 11428511 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg geliefert
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428511 25 mg geliefert 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11428511 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0215226625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00 €
    318.15 € / 25 Milligramm
    Sparen 15.85 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MP Biomedicals™ Wheat Germ Agglutinin hat eine Affinität zu N-Acetyl-β-D-glucosaminylresten und N-Acetyl-β-D-glucosaminoligomeren.
  • Weniger als 4 mg/ml agglutinieren menschliche Erythrozyten vom Typ O, und weniger als 1 mg/ml agglutinieren Neuraminidase-behandelte Erythrozyten
  • Enthält kein proteingebundenes Kohlenhydrat
Spezifikation
Farbe Weiß bis Blassgelb
Menge 25 mg geliefert
Quelle Triticum vulgaris
Inhalt und Lagerung -20 °C
Form Lyophilisiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteomik, Regulierung des Immunsystems
Produkttyp Lektine