Learn More
MP Biomedicals™ Weizenkeim-Agglutinin, 5 mg
Artikelnummer. 11454186 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11454186 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11454186 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 08790162
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
isoliert aus Weizenkeim, gelöst in 0,05 M Tris-HCl, 0,15 M NaCl-Puffer, pH 8,6 und gereinigt durch Affinitätschromatographie
Spezifikation
Menge 5 mg
Form Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunassay
Produkttyp Weizenkeim