Learn More
MP Biomedicals™ Vollserum, Pferd, gereinigt, 2 ml
Artikelnummer. 11444315 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444315 2 mL 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11444315 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0855987
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pferde-Vollserum mit Puffersalzen
Spezifikation
Spezies Pferd
Form Lyophilisiert
Produkttyp Pferdeserum
Menge 2 mL
Sterilization Method 0,2 μm Filtration
Zusammensetzung Delipidiert, aus PBS mit Azid gefriergetrocknet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunelektrophorese, Ouchterlony-Immundiffusion und andere Immunpräzipitationstechniken, Blockierungsmittel in Fluoreszenz- und Enzym-Immunoassays
pH 7,3
Proteingehalt 63.5 mg/ml