Learn More
MP Biomedicals™ Hefe, Torula
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Packungsgröße:
100 Pfund
5 Pfund
Beschreibung
Anwendungen:
Torula-Hefe ist ein üblicher Aromazusatz in verarbeiteten Lebensmitteln wie Chips, Gewürzmischungen und Crackern. Es wird auch in Heimtierfutter, in der Bienenhaltung und als Lockstoff in Fallen zur Kontrolle von Olivenfliegen verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tierfutter |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Torula-Hefe ist ein üblicher Aromazusatz in verarbeiteten Lebensmitteln wie Chips, Gewürzmischungen und Crackern, und wird auch in Tiernahrung, in der Bienenhaltung und als Lockstoff in Fallen zur Kontrolle von Olivenfliegen verwendet |
| Menge | 11,33 kg |
| Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 30 °C |