Learn More
MP Biomedicals™ Hefe, Torula, Pulver
Artikelnummer. 11425712 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Packungsgröße:
100 Pfund
5 Pfund
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425712 45,35 kg 100 Pfund
11405712 2,26 kg 5 Pfund
11415712 11,33 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425712 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0290308580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 €
    3267.60 € / 100 Pfund
    Sparen 167.40 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Quelle: Candida utilis
Anwendungsbereiche:
Torulahefe ist ein häufig verwendeter Aromazusatzstoff in verarbeiteten Lebensmitteln wie Chips, Gewürzmischungen und Crackern. Es wird auch in Heimtierfutter, in der Bienenhaltung und als Lockstoff in Fallen zur Kontrolle von Olivenfliegen verwendet
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Torula-Hefe ist ein üblicher Aromazusatz in verarbeiteten Lebensmitteln wie Chips, Gewürzmischungen und Crackern, und wird auch in Tiernahrung, in der Bienenhaltung und als Lockstoff in Fallen zur Kontrolle von Olivenfliegen verwendet
Menge 45,35 kg
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C