Learn More
MP Biomedicals™ YNB, pulverförmige Medien: Mit Ammoniumsulfat
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
454 Gramm
Beschreibung
- Hefe auf Stickstoffbasis
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5.000 mg/l, Vitamine: Biotin 0,002 mg/l, Calcium-Pantothenat 0,4 mg/l, Folsäure 0,002 mg/l, Inositol 2 mg/l, Niacin 0,4 mg/l, P-Aminobenzoesäure 0,2 mg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,4 mg/l, Riboflavin 0,2 mg/l, Thiaminhydrochlorid 0,4 mg, Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg, Kupfersulfat 0,04mg, Kaliumjodid 0,1 mg, Eisenchlorid 0,2 mg, Mangansulfat 0,4 mg, Natriummolybdat 0,2 mg, Zinksulfat 0,4 mg; Salze: Magnesiumsulfat 500 mg, Natriumchlorid 100 mg, Kaliumphosphat, monobasisch 1.000 mg, Calciumchlorid 100 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kräftiges Wachstum von Saccharomyces cerevisiae |
| Menge | 1000 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- YNB with ammonium sulphate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium sulphate, potassium dihydrogenorthophosphate, calcium chloride