Learn More
MP Biomedicals™ YNB, pulverförmige Medien: Ohne Ammoniumsulfat
Artikelnummer. p-4907876 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
227 Gramm
454 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347809 454 g 454 Gramm
11337809 227 g 227 Gramm
11357809 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347809 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 114027022
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann durch Zugabe einer Kohlenstoffquelle, der entsprechenden Aminosäuren und ggf. durch Zugabe von Agar hergestellt werden
  • Hefe auf Stickstoffbasis
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15 °C bis 30 °C
Form Pulver
Medientyp YNB
Produkttyp Trockenkulturmedien
Zusammensetzung Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5000 mg/l, Vitamine: Biotin 0,002 mg/l, Calcium-Pantothenat 0,4 mg/l, Folsäure 0,002 mg/l, Inositol 2 mg/l, Niacin 0,4 mg/l, P-Aminobenzoesäure 0,2 mg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,4 mg/l, Riboflavin 0,2 mg/l, Thiaminhydrochlorid 0,4 mg, Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg, Kupfersulfat 0,04 g, Kaliumjodid 0,1 mg, Eisenchlorid 0,2 mg, Mangansulfat 0,4 mg, Natriummolybdat 0,2 mg, Zinksulfat 0,4 mg; Salze: Magnesiumsulfat 500 mg, Natriumchlorid 100 mg, Kaliumphosphat, monobasisch 1.000 mg, Calciumchlorid 100 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kräftiges Wachstum von Saccharomyces cerevisiae
Menge 454 g