missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ YPD-(YEPD)-Agar, Beutel
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
10x1 l-Beutel
Beschreibung
- Enthält Dextrose, Pepton und Hefeextrakt
- Vorgemessene Beutel
- Inhalt/Liter: 20G-Pepton, 10 g Hefeextrakt, 20 g Dextrose
Hefezellkultur
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Casein-Pepton Typ M 20 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, Dextrose 20 g/l, Agar-Y 17 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae in Flüssigmedium |
| Verpackungsart | Pouch |
| Menge | 10 × 1.000 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur