Learn More
MP Biomedicals™ YPD-(YEPD)-Agar, Pulver
Artikelnummer. 11337759 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337759 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11337759 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 114001232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00 €
    242.55 € / 1 Kilogramm
    Sparen 12.45 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Angereichertes Medium für das Wachstum von S. cereviseae in flüssigem Medium
  • Enthält Dextrose, Pepton und Hefeextrakt
  • Großpackung in Pulverform
Rezeptur
  • Inhalt/Liter: 20G-Pepton, 10 g Hefeextrakt, 20 g Dextrose
Hefezellkultur
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15 °C bis 30 °C
Form Pulver
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Casein-Pepton Typ M 20 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, Dextrose 20 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae in Flüssigmedium
Menge 1000 g