Learn More
Welch™ MPC 105 Tp Vakuumpumpe
Artikelnummer. 11856281 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Flussrate:
15 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11856281
Marke: Welch™ 41244302
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für nicht flüchtige Lösungsmittel und Säuren
Tp Durchflussrate 20 l/min für nicht flüchtige Lösungsmittel und Säuren, 230 V, 50/60 Hz, 235 mm (B) x 140 mm (T) x 340 mm (H), Vakuum > 2 mbar, Ilmvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 140 mm
Modell MPC 104 T
Gewicht (metrisch) 7,1 kg
Flussrate 15 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 340 mm
Gesamtbreite (metrisch) 235 mm
Pumpentyp Vakuumpumpe
Maximaler Druck < 2 mbar
Spannung 230 V