Learn More
Welch Ilmvac™ MPC 301 Z Vakuumpumpe
Artikelnummer. 10549785 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Flussrate:
41 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10549785
Marke: Welch Ilmvac™ 412722
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Pumpen eignen sich für Anwendungsbereiche mit chemischer Beanspruchung. Bei den Welch Ilmvac™ MPC 301 Z Vakuumpumpen bestehen die Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, aus PTFE und anderen fluorierten Kunststoffen, sodass auch aggressive Lösungsmittel- und Säuredämpfe gepumpt werden können.
Use these pumps for chemical duty applications. Welch Ilmvac™ MPC 301 Z Vacuum Pumps use PTFE and other fluorinated plastics for the wetted parts to allow aggressive solvent and acid vapors to be pumped.
  • Geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie
  • Die bewährte Membrantechnologie bietet dem Anwender einen doppelten Nutzen
  • EIN/AUS-Schalter und interner Thermoschutzschalter für Motor, Netzkabel und Stecker
  • Tragegriff
  • Schwingungsdämpfungsfüße
  • MP-Ausführungen werden mit Abgasschalldämpfer geliefert
  • MPC-Ausführungen verfügen über ein Gasballastventil
  • Analytisch reines, ölfreies Vakuum
  • Anwenderfreundlich
  • Leichte und robuste Konstruktion
  • Entwickelt für den Dauerbetrieb
  • Wartungsfreies Antriebssystem und bewährte lange Membranlebensdauer
  • Minimale Vibration während des Betriebs
  • Großer Vakuum- und Durchflussbereich je nach Anwendung
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (MPC-Ausführungen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 29.7 Zoll Hg
Abmessungen (L x B x H) 23 x 26.5 x 16.9 cm
Wirkleistung 180 W
Gewicht (metrisch) 11.2 kg
Flussrate 41 l/min
Pumpentyp Vakuumpumpe
Schutzart Gehäuse IP54
Anwendungen Chemical Duty
Maximaler Druck 8 mbar