Learn More
Welch™ Membranpumpe chemiefest Typ MPC 301 Zp Ex II 2G c IIB T4X,400V 50Hz, CEE
Entwickelt für die Verwendung als Vorpumpe für Rotationsverdampfer, Vakuumöfen oder Geltrockner. Welch Ilmvac™ MPC301 Zp Membranpumpen sind ideal für Vakuumfiltration, Vakuumkonzentration, Destillation und Exsikkation.
Marke:  Welch™ 4000481-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 25.00000kg
Artikelnummer. 10091832
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Explosionsgeschützte Membranpumpe ATEX Cat.2
  • Manueller Vakuumregulator mit Messuhr und Flüssigkeitsabscheider
  • Leistungsstarke, korrosionsbeständige Membran-Vakuumpumpe integriert
  • Wartungsfreies Antriebssystem und bewährte lange Membranlebensdauer
  • Erfordert aufgrund des kompakten Designs nur minimalen Platz auf dem Labortisch
  • Analytisch reines, ölfreies Vakuum
  • Leichte und robuste Konstruktion
  • Alle benetzten Teile bestehen aus Ryton, Viton oder Kalrez
  • Für den Dauerbetrieb konzipiert
  • Einsatz im Labor oder vor Ort (mit optionalem Adapter)
  • CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
400 V, 50 Hz
MPC 301 Zp, ATEX Cat.2
40 °C
38 l/min
260 mm
Membranpumpe
400 V
300 mm
22.9 kg
10 °C
50 Hz
240 mm
<8 mbar