Learn More
Welch™ MPC 601 Tp Membranpumpe
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Flussrate:
75/81 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Pumpen eignen sich für Anwendungsbereiche mit chemischer Beanspruchung.Bei den Welch Ilmvac™ MPC 601Tp Membranpumpen bestehen die Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, aus PTFE und anderen fluorierten Kunststoffen, sodass auch aggressive Lösungsmittel- und Säuredämpfe gepumpt werden können.
- Geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie
- Die bewährte Membrantechnologie bietet dem Anwender einen doppelten Nutzen
- EIN/AUS-Schalter und interner Thermoschutzschalter für Motor, Netzkabel und Stecker
- Tragegriff
- Schwingungsdämpfungsfüße
- MP-Ausführungen werden mit Abgasschalldämpfer geliefert
- MPC-Ausführungen verfügen über ein Gasballastventil
- Analytisch reines, ölfreies Vakuum
- Anwenderfreundlich
- Leichte und robuste Konstruktion
- Entwickelt für den Dauerbetrieb
- Wartungsfreies Antriebssystem und bewährte lange Membranlebensdauer
- Minimale Vibration während des Betriebs
- Großer Vakuum- und Durchflussbereich je nach Anwendung
- Hervorragende chemische Beständigkeit (MPC-Ausführungen)
Spezifikation
Spezifikation
| Motordrehzahl | 75/81 l/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 380 mm |
| Modell | MPC 601 T |
| Wirkleistung | 370 w |
| Gewicht (metrisch) | 18.3 kg |
| Flussrate | 75/81 l/min |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gesamthöhe (metrisch) | 170 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 230 mm |
| Mehr anzeigen |