missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC (Colder) MPC/MPX Quick-Disconnect Fittings, Back-to-Back Insert Adapter

Artikelnummer. 30053489
Change view
Click to view available options
Auslassanschluss:
MPC-Einsatz x MPC-Einsatz
MPC-Einsatz x MPX-Einsatz
MPX-Einsatz x MPX-Einsatz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Auslassanschluss unitSize
30053489 MPC-Einsatz x MPX-Einsatz 1 Stück
30053727 MPX-Einsatz x MPX-Einsatz 1 Stück
30054021 MPC-Einsatz x MPC-Einsatz 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30053489

Marke: CPC (Colder) 5011272

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Connect single-use systems that feature identical coupling connections at the end of their tubing

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a female coupling body for easy media transfer. Combine MPC and MPX couplings for reducing options

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°F
Auslassanschluss MPC-Einsatz x MPX-Einsatz
Sterilisationsmethode 132°C
Form Straight
Material (Dichtung) Silicone
Farbe Amber tint
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.