missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPC/MPX Quick-Disconnect Fittings, Back-to-Back Insert Adapter
Beschreibung
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a female coupling body for easy media transfer. Combine MPC and MPX couplings for reducing options
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40°F |
| Auslassanschluss | MPC-Einsatz x MPC-Einsatz |
| Sterilisationsmethode | 132°C |
| Form | Straight |
| Material (Dichtung) | Silicone |
| Farbe | Amber tint |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?