Learn More
CPC (Colder) MPC Schnellkupplungen, Schlauchanschlusskörper, nicht ventiliert, Polycarbonat
Artikelnummer. 30053211
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/4 in.
1/8 in.
3/8 in.
Produkttyp:
Schnellkupplungsgehäuse mit Sperre x Schlauchanschluss
Schnellkupplungsgehäuse x Schlauchanschluss
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Produkttyp unitSize
30053211 3/8 in. Schnellkupplungsgehäuse x Schlauchanschluss 25 Stück
30054253 1/8 in. Schnellkupplungsgehäuse x Schlauchanschluss 25 Stück
30054245 1/4 in. Schnellkupplungsgehäuse mit Sperre x Schlauchanschluss 25 Stück
30053325 1/8 in. Schnellkupplungsgehäuse mit Sperre x Schlauchanschluss 25 Stück
30053262 1/4 in. Schnellkupplungsgehäuse x Schlauchanschluss 25 Stück
30053549 3/8 in. Schnellkupplungsgehäuse mit Sperre x Schlauchanschluss 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30053211 Lieferant CPC (Colder) Lieferanten-Nr. 5011246
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schließen Sie einen Kupplungseinsatz an, um schnell einen sterilen Flüssigkeitsweg zu schaffen.
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Für einen einfachen Medientransfer kann ein Anschluss an einen männlichen Kupplungseinsatz verwendet werden. Der ergonomische Daumenverschluss lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Durch die Kombination verschiedener Anschlussgrößen wird eine größere Flexibilität erreicht. Nennströmungsweggröße 0,375 in.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Material Polycarbonat
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Verpackungsmenge 25/Pk.
Sterilisationsmethode 121 °C
Form Gerade
Farbe Purpurne Tönung
Produkttyp Schnellkupplungsgehäuse x Schlauchanschluss
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.