Learn More
CPC (Colder) MPC™ Schnellkupplungen, Schlauchanschluss-Einsatz, ohne Ventil, Polycarbonat
Beschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Für eine einfache Medienübertragung mit einem weiblichen Anschlusskörper verbinden. Durch die Kombination verschiedener Anschlussgrößen wird eine größere Flexibilität erreicht. 0,375 in. nominale Strömungsweggröße
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/8 in. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °F |
| Auslassanschluss | Schnellkupplungseinsatz x Schlauchanschluss |
| Sterilisationsmethode | 121 °C |
| Form | Gerade |
| Material (Dichtung) | Buna-N |
| Farbe | Purpurne Tönung |
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.