Learn More
MPEG-2000-DSPE, TRC
Artikelnummer. 17941245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17941245 250 mg 250 Milligramm
17935055 100 mg 100 Milligramm
17932841 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17941245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM745845250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147867-65-0
Summenformel (C2H4O)nC43H84NO10P
Molekulargewicht (g/mol) 872.1
Synonym α-[6-Hydroxy-6-oxido-1,12-dioxo-9-[(1-oxooctadecyl)oxy]-5,7,11-trioxa-2-aza-6-phosphanonacos-1-yl]-ω-methoxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)
IUPAC-Name Ethyl (E,4S)-2-methyl-4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]-5-(4-Phenylphenyl)pent-2-Enoat
SMILES CC(C)(C)OC(N[C@H](/C=C(C)/C(OCC)=O)CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MPEG-2000-DSPE
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H31NO4/c1-6-29-23(27)18(2)16-22(26-24(28)30-25(3,4)5)17-19-12-14-21(15-13-19)20-10-8-7-9-11-20/h7-16,22H,6,17H2,1-5H3,(H,26,28)/b18-16+/t22-/m1/s1
Formelmasse 409.2253