Learn More
MPO Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen MPO
Klon 3J17
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30233157
Unterlagen ansehen
Proteintech
81610-1-RR-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 20.00 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30234062
Unterlagen ansehen
Proteintech
81610-1-RR-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
439.00 €
399.00 € / 100 Mikroliter
Sparen 40.00 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The MPO antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human MPO. This antibody recognizes human antigen. The MPO antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
MPO
1000 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
4353
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody
3J17
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Liquid
Human
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.