Learn More
MP Biomedicals MPQuanti™ Immunfluoreszenzanalysator
Artikelnummer. 30280601 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Probentyp:
Blut
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probentyp Packungsgröße
30280601 Blut 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280601 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07IMA001
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MPQuanti™ basiert auf dem Nachweis von Fluoreszenz, die während eines Immunassays mit Antigen-Antikörper-Wechselwirkung emittiert wird.
  • Der zeitaufgelöste Fluoreszenz-Immunoassay-Analysator ist ein schnelles, quantitatives Instrument, das quantitative Parameter wie Herzmarker, Entzündungsmarker, Hormone, Vitamin D und Diabetes testet.
  • Es handelt sich um ein automatisches In-vitro-Diagnostikgerät, das die Konzentration von Analyten in Blut-, Serum- und Plasmaproben misst.
  • Das Immunfluoreszenz-Analysegerät sollte nur von medizinischem Fachpersonal zur Durchführung von In-vitro-Diagnostik verwendet werden.
  • Es kann in Zentrallaboratorien, ambulanten/Notfalllaboratorien, klinischen Abteilungen und anderen medizinischen Dienstleistungsstellen wie Gemeindearztpraxen und Untersuchungszentren eingesetzt werden und kann auch in Rettungswagen für den Rettungsdienst verwendet werden.
  • CE-zertifiziert
  • Speziell für zeitaufgelöste Fluoreszenz-Immunoassays entwickelt
  • Kompatibel mit verschiedenen Probentypen: Vollblut, Serum und Plasma
  • Eingebauter Drucker
  • Datenspeicherung: mehr als 10.000 Testdatensätze
  • Software für eine breite Palette von Sprachen
  • Für den professionellen Einsatz in der In-vitro-Diagnostik
  • Mit dem Gerät können Sie Folgendes testen:
  • Kardiale Marker: CK-MB, Troponin I, Myoglobin und D-Dimer.
  • Entzündungsmarker: C-reaktives Protein, Interleukin-6 und Procalcitonin.
  • Diabetes und Vitamin D: HbA1c und 25-Hydroxyvitamin D.
  • Hormone: β-HCG, LH, Progesteron, Prolaktin, TSH, T3 , T4 , Frei T3 , Frei T4 Die
Spezifikation
Typ Genauigkeitsleser
Probentyp Blut
Hauptspeicher 10.000 Testdatensätze