Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Pflanzen-DNA-Extraktionskit
Zur Extraktion genomischer DNA aus Pflanzen- und Pilzgewebe
Marke: MP Biomedicals™ 117022150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beinhaltet: Lysepuffer 2, 720 μl; Bindungspuffer 1, 720 μl; magnetische Partikellösung, 800 μl; Waschpuffer 1, 1000 μl; Waschpuffer 2, 1000 μl; Waschpuffer 3, 1000 μl; Elutionspuffer 1, 1000 μl; Elutionspuffer 2, 1000 μl
Beschreibung
Das MPure Extraktionskit für Pflanzen-DNA enthält alles, was für die Probenvorbereitung erforderlich ist. Bei zähen Geweben wie Wurzeln und Samen oder zähem Pilzgewebe kann die Probenvorbereitung mit FastPrep™ Geräten und Lysematrix-Röhrchen die Ausbeute steigern und die Verarbeitungszeit verkürzen.
- Kompatibel mit frischem oder tiefgefrorenem Pflanzengewebe sowie vollständig ausgeformten Mycelien oder Zellen aus Hefekulturen
- Vollständig automatisiertes Aufreinigungsprotokoll
- Durchführung in lediglich 40 Minuten
- Erzeugt DNA, die sofort in Downstream-Prozessen eingesetzt werden kann
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern | |
Magnetic Bead | |
DNA-Reinigung | |
48 Aufreinigungen |
Extraktionskit für Pflanzen-DNA | |
MPure-12 Automatisiertes Nukleinsäureaufreinigungssystem | |
Lysepuffer 2, 720 μl; Bindungspuffer 1, 720 μl; magnetische Partikellösung, 800 μl; Waschpuffer 1, 1000 μl; Waschpuffer 2, 1000 μl; Waschpuffer 3, 1000 μl; Elutionspuffer 1, 1000 μl; Elutionspuffer 2, 1000 μl | |
In nur 40 Minuten |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch hände gründlich waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehe
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: éthanol, guanidine hydrochloride, triton