Learn More
CPC (Colder) MPX™ Schnellkupplungen, Stecker
Artikelnummer. 30054310
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Bernstein
Purpurne Tönung
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30054310 Purpurne Tönung 25 Stück
30053220 Bernstein 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30054310 Lieferant CPC (Colder) Lieferanten-Nr. 5011323
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schließen Sie es an ein weibliches Kupplungsgehäuse an, um den Durchfluss zu stoppen.
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °F
Auslassanschluss Stecker
Sterilisationsmethode 121 °C
Form Stecker
Material (Dichtung) Silikon
Farbe Purpurne Tönung
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.