Learn More
Heidolph™ Heizplatte für Magnetrührer der Serie MR
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU, UK
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Erreicht die Maximaltemperatur von 300 °C rasch dank 800 W Heizleistung. Sicherheitsschaltkreise vermeiden eine Überhitzung der Heizplatte: Wenn die Temperatur das Maximum überschreitet, wird die Beheizung sofort abgeschaltet. Das starke Magnetfeld ermöglicht das Rühren von Medien mit höherer Viskosität oder das mühelose Rühren von bis zu 20 Liter Wasser. Variable Drehzahlen von 30 bis 1,400 U/min bei einer Genauigkeit von ±1 % für sanftes Mischen.
MR Hei-Tec Magnetrührer erfüllen hohe Ansprüche und ermöglichen reproduzierbare Ergebnisse
MR Hei-Tec Magnetrührer erfüllen hohe Ansprüche und ermöglichen reproduzierbare Ergebnisse
- Digitalanzeige für einfaches Einstellen und Überwachen der Werte auf der beleuchteten Anzeige.
- Der unabhängige Sicherheitsschaltkreis schaltet die Beheizung ab, wenn die Temperatur der Heizplatte 25 °C über die eingestellte Temperatur steigt. Digitale Drehzahleinstellung von 100 bis 1,400 U/min bei einer Genauigkeit von 2 % und einer Temperatureinstellung von bis zu 300 °C
- Ein separater Ein-/Ausschalter der Beheizung verhindert ungewolltes Aufheizen. Wenn die Beheizung eingeschaltet ist, ist der Ein-/Ausschalter zur visuellen Kontrolle beleuchtet
- Ein unabhängiger Sicherheitsschaltkreis schaltet die Beheizung bei einem vom Bediener eingestellten Temperaturwert zwischen 10 und 25 °C über der eingestellten Temperatur ab
- Für die Änderung der Parameter ist ein weiterer Sicherheitsschritt notwendig, was ungewollte Veränderungen an der Einstellung verhindert
- Die Digitalanzeige ermöglicht einfaches Einstellen und Überwachen der Werte auf der beleuchteten Anzeige. Drehzahleinstellung von 30 bis 1,400 U/min bei einer Genauigkeit von 1 % und einer Temperatureinstellung von bis zu 300 °C
- Die Anzeige für Restwärme der Heizplatte leuchtet auf, wenn das Gerät abgeschaltet wird und die Temperatur der Heizplatte über 50 °C liegt, sodass Verletzungen des Anwenders vermieden werden
- Damit sich die Probe nicht überhitzt, schaltet ein Sicherheitsschaltkreis die Beheizung ab, wenn sich der Temperatursensor nicht im Mediengefäß befindet
- Ein separater Ein-/Ausschalter für die Beheizung verhindert ungewolltes Aufheizen. Wenn die Heizung eingeschaltet ist, leuchtet der Ein-/Ausschalter zur visuellen Kontrolle auf
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
| Spannung | 230 V |
| Enthält | PT1000 Temperatursensor |
| Reglertyp | Elektronisch |
| Modell | MR Hei-Tec |
| Größe | 145 mm Durchm. |
| Höhe (metrisch) | 94 mm |
| Temperatur (metrisch) | 20 bis 300 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 40 °C |
| Frequenz | 50 Hz |
| Mehr anzeigen |