Learn More
Heidolph™ MR Hei-Tec beheizbarer Magnetrührer
Artikelnummer. 10690555 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
Bis zu 300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) unitSize
10690555 Bis zu 300 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10690555 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5053000000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Umfasst führende Sicherheitsstandards und -funktionen für hervorragende Anwenderfreundlichkeit und geringere Betriebskosten. Der Heidolph™ MR Hei-Tec Magnetrührer mit Heizung verfügt über eine Vielzahl von Funktionen zur einfachen Überwachung und Steuerung.
  • Digitale Anzeige für einfache Einstellung und Überwachung.
  • Unabhängiger Sicherkeitskreis schaltet die Heizung ab, wenn die Temperatur der Heizplatte die eingestellte Temperatur um 25 °C übersteigt.
  • Digitale Geschwindigkeits- und Temperatureinstellung.
  • Beleuchtete Rührmodus-Taste.
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter für die Heizung, um unbeabsichtigtes Aufheizen zu verhindern.
  • Restwärmeanzeige zur Vermeidung von Verbrennungen, wenn die Heizung abgeschaltet ist.
  • Erweiterbar mit optionalem Temperatursensor für präzise Temperaturregelung, Überschwingschutz und reproduzierbare Ergebnisse.
  • Sicherheitskreis, der die Heizung ausschaltet, wenn der optionale Temperatursensor nicht in den Medienbehälter eingetaucht ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperatur (metrisch) Bis zu 300 °C
Typ Magnet-Heizrührer
Rührbereich 100 bis 1.400 U/min