missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MRAS Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (17H12)

Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA550225
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MRAS Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), ELISA
MRAS is a member of the RAS superfamily of GTP-binding proteins which are membrane-anchored, intracellular signal transducers responsible for a variety of normal cellular functions. MRAS is oncogenically activated in a significant fraction of tumors.
Spezifikation
| MRAS | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1.28 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4 | |
| O14807 | |
| MRAS | |
| Recombinant Human MRAS protein. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| 17H12 | |
| Unconjugated | |
| MRAS | |
| 2900078C09Rik; AI326250; MRAS; M-RAs; Muscle and microspikes Ras; muscle RAS oncogene homolog; ras-related protein M-Ras; Ras-related protein R-Ras3; RRAS3; R-RAS3; Xras; X-Ras | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 22808 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur