missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MRC2 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200111897
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284060 100 μg 100 Mikrogramm
30283399 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284060

Marke: Invitrogen™ MA559693

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Quark patent anti-ENDO 180.

May play a role as endocytotic lectin receptor displaying calcium-dependent lectin activity. Internalizes glycosylated ligands from the extracellular space for release in an endosomal compartment via clathrin-mediated endocytosis. May be involved in plasminogen activation system controlling the extracellular level of PLAUR/PLAU, and thus may regulate protease activity at the cell surface. May contribute to cellular uptake, remodeling and degradation of extracellular collagen matrices. May play a role during cancer progression as well as in other chronic tissue destructive diseases acting on collagen turnover. May participate in remodeling of extracellular matrix cooperating with the matrix metalloproteinases (MMPs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MRC2 Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.