Learn More
Mre11 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
221.00 € - 305.00 €
Spezifikation
Antigen Mre11
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 4-8 uL/mg of lysate
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18662696
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-99084-100ul
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18659435
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-99084-50ul
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Mre11 Polyclonal antibody specifically detects Mre11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
Mre11
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Non homologous end joining, Protein Phosphatase
0.2 μm filtered solution in PBS
4361
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 4-8 uL/mg of lysate
Polyclonal
Purified
RUO
Human
ATLDmeiotic recombination (S. cerevisiae) 11 homolog A, AT-like disease, DNA recombination and repair protein, double-strand break repair protein MRE11A, endo/exonuclease Mre11, HNGS1, Meiotic recombination 11 homolog 1, Meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 homolog 1, MRE11 homolog A, MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae), MRE11B
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Mre11.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.