Learn More
MRP4/ABCC4 Antibody (ABCC4/9019), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18606714 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18606714 100 μg 100 Mikrogramm
18651025 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18606714
Marke: Novus Biologicals NBP323893100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MRP4/ABCC4 Monoclonal antibody specifically detects MRP4/ABCC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MRP4/ABCC4
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon ABCC4/9019
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias ATP-binding cassette sub-family C member 4, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 4, EST170205, MOAT-BbA464I2.1 (ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 4), MOATBcanalicular multispecific organic anion transporter (ABC superfamily), MRP4MRP/cMOAT-related ABC transporter, multidrug resistance-associated protein 4, multispecific organic anion transporter B, Multi-specific organic anion transporter B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human MRP4/ABCC4 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10257
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2b κ