Learn More
MRPL34 Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Artikelnummer. 18039326 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18039326 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18039326 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297371IR
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL34 Polyclonal specifically detects MRPL34 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MRPL34
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 755
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias L34mtMGC24974, MGC2633, mitochondrial ribosomal protein L34, MRP-L34,39S ribosomal protein L34, mitochondrial
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL34 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64981
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus