Learn More
MRPL42 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18613212 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18613212 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18613212 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297198B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL42 Polyclonal specifically detects MRPL42 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MRPL42
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 39S ribosomal protein L31, mitochondrial, 39S ribosomal protein L42, mitochondrial, HSPC204,28S ribosomal protein S32, mitochondrial, L31mt, mitochondrial ribosomal protein L42, mitochondrial ribosomal protein S32, MRPL31L42mt, MRP-L31MRP-S32, MRPS32MRP-L42, PTD007, RPML31S32mt
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL42 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 28977
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus