Learn More
MRPS15 Antibody (OTI6D2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen MRPS15
Klon OTI6D2
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306219
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44909-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306320
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44909-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MRPS15 Monoclonal antibody specifically detects MRPS15 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
MRPS15
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
64960
IgG2b
>95%
Antibody
OTI6D2
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
FLJ11564,28S ribosomal protein S15, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein S15, MPR-S15, MRP-S15, RPMS15, S15mt
Full length human recombinant protein of human MRPS15(NP_112570) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.