Learn More
MRPS2 Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18604706 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18604706 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18604706 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306045PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16 €
    406.35 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 54.81 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPS2 Polyclonal specifically detects MRPS2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 28S ribosomal protein S2, mitochondrial, CGI-91, mitochondrial 28S ribosomal protein S2, mitochondrial ribosomal protein S2, MRP-S2, S2mt
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51116
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Produktlinie Novus