Learn More
MRS 2578, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491707 50 mg 50 Milligramm
16405548 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491707 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13104
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress MRS 2578 is a selective and potent P2Y6 receptor antagonist with IC50s of 37 nM (human) and 98 nM (rat). MRS 2578 exhibits insignificant activity at P2Y1, P2Y2, P2Y4, and P2Y11 receptors.
MRS 2578 is a selective and potent P2Y6 receptor antagonist with IC50s of 37 nM (human) and 98 nM (rat). MRS 2578 exhibits insignificant activity at P2Y1, P2Y2, P2Y4, and P2Y11 receptors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MRS 2578
Physikalische Form Solid
CAS 711019-86-2
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H20N6S4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (105.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(NCCCCNC(NC1=CC(N=C=S)=CC=C1)=S)NC2=CC(N=C=S)=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 472.67
Formelmasse 472.67
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research