Learn More
IKA™ MS 3 digitaler Vortexmischer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10287462 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/240 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung
10287462 100/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10287462 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003319000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Funktioniert mit allen kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten. Der IKA™ MS 3 digitale Vortexmischer ist ein kompakter, kleiner Universalschüttler mit einer großen Auswahl an Aufsätzen und zwei Betriebsmodi für die Aufsatzerkennung.
Kompakter, kleiner Universalschüttler für das Schütteln von allen kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten
  • Großes Spektrum von Aufsätzen
  • Aufsatzerkennung
  • Timer mit Countdown-Funktion
  • Kontinuierlicher oder Touch-Betrieb (mit Standardaufsatz)
  • Zwei Betriebsmodi: Bei Modus A (sicherer Modus mit Aufsatzerkennung) wird die maximale Drehzahl von 3.000 U/min nur erreicht, wenn sich das Standardgerät im Touch-Modus befindet. Mit anderen Aufsätzen ist die Geschwindigkeit auf 1.300 U/min begrenzt. Modus B (ohne Aufsatzerkennung)
  • Eine Drehzahl von 3.000 U/min ist mit allen Aufsätzen möglich, je nach Anwendung (siehe Zubehörliste im Handbuch).
  • In allen Drehzahlbereichen stabil
  • Robustes Zinkdruckgussgehäuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 20 W
Stromstärke 800 mA
Produkttyp Digitaler Vortexmischer
Frequenz 50/60 Hz
Material Zinkdruckgussgehäuse
Tiefe (metrisch) 205 mm
Höhe (metrisch) 63 mm
Breite (metrisch) 148 mm
Gewicht (metrisch) 2,9 kg
Modell MS3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen/Schütteln von Gefäßen und Mikrotiterplatten
IP-Schutzart IP 21
Betriebsmodi Aufsatzerkennung (Modus A), Ohne Aufsatzerkennung (Modus B)