Learn More
Ismatec™ Stativ-Kassettenpumpe Typ MS/CA-2/660, Fließrate 0.08 bis 26ml/min
Artikelnummer. 10712372
Click to view available options
Flussrate:
0,083 bis 26 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10712372
Marke: Ismatec™ ISM846
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Konformität (EN 61326-1/EN 61010-1)
Beschreibung 3 Stopper, farbkodiert
Regelungsart Feste Geschwindigkeit
Displaytyp Kein Display
Schutzart Gehäuse Gehäuse IP30
Flussrate 0,083 bis 26 ml/min
Maximaler Druck 14.5 psi (differenziell)
Motor Speed 60 U/min
Umkehrbar Ja
Enthält Click-and-Go-Kassetten, Bedienungsanleitung, Netzkabel
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 5 °C
Gesamtlänge (metrisch) 88,9 mm
Gesamtbreite (metrisch) 124,46 mm
Gesamthöhe (metrisch) 134,62 mm
Spannung 115/230 VAC