Learn More
Ismatec™ MS-CA Serie, Schlauchpumpe für Standmontage
Artikelnummer. 11957975
Change view
Click to view available options
Flussrate:
0,0271 bis 7,1 ml/min pro Kanal
0,028 bis 8,5 ml/min pro Kanal
Anzahl Rollen:
6
8
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate Anzahl Rollen unitSize
11957975 0,0271 bis 7,1 ml/min pro Kanal 8 1 Stück
10371372 0,028 bis 8,5 ml/min pro Kanal 6 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11957975
Marke: Ismatec™ 7801235
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Stativpumpe mit einem Synchronmotor mit unveränderlicher Drehzahl und einem farbcodierten 3-Stopper-Schlauch.
  • Vier Kanäle
  • Verwendet farbcodierte 3-Stopp-Schläuche, 0.19 bis 3.17 mm ID
  • Aufnahme von MS/CA Click'n'go-Kassetten
    • Einfache Handhabung
    • Automatische Okklusionseinstellung
    • Definierte und reproduzierbare Okklusionsbedingungen
    • Individuelle Schlauchauswahl an jedem Kanal
  • Synchronmotor mit fester Drehzahl
Spezifikation
Kanäle 4
Flussrate 0,0271 bis 7,1 ml/min pro Kanal
Motor Speed 20 U/min
Modell MS-CA 4/820
Motortyp Synchronmotor mit fester Drehzahl
Anzahl Rollen 8
Schlauchtyp 3-Stopper, farbcodierter Schlauch (0,19 bis 3,17 mm Innendurchmesser)
Abmessungen (L x B x H) 145 x 88 x 135 mm
Gewicht (metrisch) 1,3 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz 115 V 60 Hz
Spannung 230 V