Learn More
MS049, MedChemExpress
Beschreibung
MS049 is a potent, selective, and cell-active dual inhibitor of PRMT4 and PRMT6 with IC50s of 34 nM and 43 nM, respectively. MS049 reduces levels of Med12me2a and H3R2me2a in HEK293 cells. MS049 is not toxic and does not affect the growth of HEK293 cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MS049 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1502816-23-0 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 25 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H24N2O |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 100 mg/mL (402.64 mM) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (124.82 mM) |
| SMILES | CNCCN1CCC(OCC2=CC=CC=C2)CC1 |
| Mehr anzeigen |