missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MS4A4B Antibody (444008), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18647203 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18647203 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18647203

Marke: Novus Biologicals FAB4504H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

MS4A4B Monoclonal antibody specifically detects MS4A4B in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MS4A4B
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 444008
Konjugat HRP
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias AI463180, Chandra, Ly116
Wirtsspezies Rat
Immunogen HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with mouse MS4A4B, Met1-Val226, Accession # NP_068364
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 60361
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.