missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ MSC 2032964A
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18785929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18785929 10 mg 10 Milligramm
18759607 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18785929 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5641/10

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent and selective ASK1 inhibitor; orally bioavailable

MSC 2032964A is a potent and selective ASK1 inhibitor (IC50 = 93 nM). Selective for ASK1 over a panel of 210 kinases. Blocks LPS-induced ASK1 and p38 phosphorylation in cultured mouse astrocytes. Suppresses neuroinflammation in a mouse EAE model. Orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-[5-(Cyclopropylamino)-7-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl]-3-pyridinecarboxamide
CAS 1124381-43-6
Menge 10 mg
Ziel ASK1 Inhibitors
Summenformel C16H13F3N6O
Formelmasse 362.31
Reinheit >98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.