Learn More
Lonza™ MSCGM™ Wachstumsmedium für mesenchymale Stammzellen BulletKit™
Artikelnummer. 11620361
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
440 ml Medium, 50 ml FBS, 10 ml L-Glutamin, 0,5 ml GA-1000
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11620361 440 ml Medium, 50 ml FBS, 10 ml L-Glutamin, 0,5 ml GA-1000 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11620361 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. PT3001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 €
    491.56 € / 1 Stück
    Sparen 244.44 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Serumhaltiges Medium zur Proliferation von mesenchymalen Zellen aus dem menschlichen Knochenmark in einem undifferenzierten Zustand.
  • Serumhaltiges Medium.
  • Entwickelt zur Proliferation von mesenchymale Zellen aus dem menschlichen Knochenmark in einem undifferenzierten Zustand.
  • Gescreent, um sicherzustellen, dass das Serum weder die spontane Differenzierung der Zellen fördert noch die Zelldifferenzierung in die osteogenen, chondrogenen oder adipogenen Linien hemmt (wenn sie mit einem geeigneten Differenzierungsmedium korrekt stimuliert werden).
  • Umfasst sowohl das Basalmedium als auch die notwendigen Supplemente für die Proliferation von humanen, aus dem Knochenmark stammenden mesenchymalen Stammzellen.
    • Das Basalmedium (MSCBM™ hMSC Basalmedium; Katalog-Nr. PT-3238) und die notwendigen Supplemente (MSCGM™ hMSC SingleQuot Kit; Katalog-Nr. PT-4105) können auch einzeln erworben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Mesenchymale Stammzellen
Produkttyp Medien und Reagenzien für Stammzellen
Menge 440 ml Medium, 50 ml FBS, 10 ml L-Glutamin, 0,5 ml GA-1000
pH Mittel: 7,0 bis 7,7
Farbe Mittel: Rot
Inhalt und Lagerung MSCBM™ Basalmedien (PT-3238), GA-100, MSCGM™ SingleQuots Supplement-Kit (PT-4105), L-Glutamin, fötales Kälberserum; bei 2 bis 8 °C vor Licht geschützt lagern