Learn More
Corning™ MSCulture Max™ – XF Supplement
Artikelnummer. 31937646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31937646 Je 1 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31937646 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 42100CR
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungs-Expansionsmedien für Batch-Kultursysteme.
    Das Medium erhöht die endgültigen hMSC-Erträge, strafft die Kultur, verringert das In-Process-Risiko und eliminiert Medienaustausch, was eine höhere Zellexpansion mit weniger Medien und weniger Medienwechsel ermöglicht. Das MSCulture Max Media ist in 3 Versionen erhältlich. Jede Medienversion besteht aus einem Basalmedium und einem entsprechenden Ergänzungsmittel
  • Standard-Forschungsqualität: Corning MSCulture Max Basalmedium [Kat. Nr. 42-010-CV] und Corning MSCulture Max Supplement [Kat. Nr. 42-000-CR]
  • Xeno-freie Forschungsqualität: Corning MSCulture Max Basalmedium [Kat. Nr. 42-010-CV] und MSCulture Max-XF Supplement [Kat. Nr. 42-100-CR]
  • Xeno-freie GMP-Qualität für Bioproduktion: Corning MSCulture Max Basal Medium [Kat. Nr. 42-010-CV] und Corning MSCulture Max-GMP Supplement [Kat. Nr. 42-200-CR]
  • Eigenschaften:
    • Kein Medienaustausch erforderlich
    • Keine Oberflächenbeschichtung erforderlich
    • Unvergleichliche Produktivität: Erreicht innerhalb von 4–5 Tagen eine über zehnfache hMSC-Erweiterung ohne Medienwechsel, was Zeit- und Arbeitskosten erheblich senkt
    • Übergangsfreundliche Formulierung: Unterstützt die Übersetzung von der Forschung in die klinische Fertigung über Forschungs- und xenofreie Formate. Xeno-freie MSCulture Max-Medien sind ebenfalls in GMP-Qualität erhältlich.
    • Skalierbare und effiziente Bioverarbeitung: Ermöglicht eine großvolumige Zellproduktion mit minimalem Medienverbrauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Xeno-frei
Form Flüssig
Produkttyp Zellkulturmedien
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method 0.2 μm steril gefiltert
Mit Additiven Keine
Ohne Additive Ohne
Menge Je 1
Culture Type Stammzellen (human, iPS – induzierte pluripotente Stammzellen, embryonal), Adhärente Zellkultur, Säugetierzellkultur