missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSH2 Antibody (CL13713) [FITC], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30289857 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30289857 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30289857

Marke: Novus Biologicals NBP324572F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MSH2 Monoclonal antibody specifically detects MSH2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MSH2
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL13713
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias COCA1, DNA mismatch repair protein Msh2, FCC1, hMSH2, HNPCC, HNPCC1mutS (E. coli) homolog 2 (colon cancer, nonpolyposis type 1), LCFS2, mutS homolog 2, colon cancer, nonpolyposis type 1 (E. coli), MutS protein homolog 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P43246, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mismatch Repair, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4436
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.