missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MSH2 Antibody (CL13764) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24574MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MSH2 Monoclonal antibody specifically detects MSH2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| MSH2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| COCA1, DNA mismatch repair protein Msh2, FCC1, hMSH2, HNPCC, HNPCC1mutS (E. coli) homolog 2 (colon cancer, nonpolyposis type 1), LCFS2, mutS homolog 2, colon cancer, nonpolyposis type 1 (E. coli), MutS protein homolog 2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P43246, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mismatch Repair, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 4436 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL13764 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur