missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSH2 Antibody (MSH2/6549R), FITC, Novus Biologicals™

Code produit. 18676766 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Conditionnement:
100 Mikroliter
Code produit. Menge unitSize
18676766 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18676766

Marque: Novus Biologicals NBP308958F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

MSH2 Monoclonal antibody specifically detects MSH2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen MSH2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon MSH2/6549R
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias COCA1, DNA mismatch repair protein Msh2, FCC1, hMSH2, HNPCC, HNPCC1mutS (E. coli) homolog 2 (colon cancer, nonpolyposis type 1), LCFS2, mutS homolog 2, colon cancer, nonpolyposis type 1 (E. coli), MutS protein homolog 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human MSH2 protein (Uniprot: IDP43246)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mismatch Repair, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4436
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.