missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSH2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18607298 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18607298 25 μL 25 Mikroliter
18610379 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18607298

Marke: Novus Biologicals NBP26884525ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MSH2 Polyclonal antibody specifically detects MSH2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MSH2
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gen-Alias COCA1, DNA mismatch repair protein Msh2, FCC1, hMSH2, HNPCC, HNPCC1mutS (E. coli) homolog 2 (colon cancer, nonpolyposis type 1), LCFS2, mutS homolog 2, colon cancer, nonpolyposis type 1 (E. coli), MutS protein homolog 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FDRGDFYTAHGEDALLAAREVFKTQGVIKYMGPAGAKNLQSVVLSKMNFESFVKDLLLVRQYRVEVYKNRAGNKASKENDWYLA
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mismatch Repair, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4436
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.