Learn More
MSH2 Antibody (rMSH2/6548), DyLight 350, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18502197 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18502197 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18502197
Marke: Novus Biologicals NBP308956UV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MSH2 Monoclonal antibody specifically detects MSH2 in Human, Canine, Feline samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MSH2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rMSH2/6548
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias COCA1, DNA mismatch repair protein Msh2, FCC1, hMSH2, HNPCC, HNPCC1mutS (E. coli) homolog 2 (colon cancer, nonpolyposis type 1), LCFS2, mutS homolog 2, colon cancer, nonpolyposis type 1 (E. coli), MutS protein homolog 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human MSH2 protein (Uniprot: IDP43246)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mismatch Repair, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4436
Zielspezies Human, Canine, Feline
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ