missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
MSH3 Monoclonal antibody specifically detects MSH3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MSH3 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL14064 |
| Konjugat | Biotin |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | Divergent upstream protein, DNA mismatch repair protein Msh3, DUC1, DUG, DUPMGC163306, hMSH3, Mismatch repair protein 1, MRP1MGC163308, mutS (E. coli) homolog 3, mutS homolog 3 (E. coli) |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P20585, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?