missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MSH3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2546)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30275627
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275627 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275627

Marke: Invitrogen™ MA556802

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

MSH3 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot

Component of the post-replicative DNA mismatch repair system (MMR). Heterodimerizes with MSH2 to form MutS beta which binds to DNA mismatches thereby initiating DNA repair. When bound, the MutS beta heterodimer bends the DNA helix and shields approximately 20 base pairs. MutS beta recognizes large insertion-deletion loops (IDL) up to 13 nucleotides long. After mismatch binding, forms a ternary complex with the MutL alpha heterodimer, which is thought to be responsible for directing the downstream MMR events, including strand discrimination, excision, and resynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MSH3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon HL2546
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen MSH3
Gen-Zugriffsnummer P20585
Gen-Alias D13Em1; Divergent upstream protein; DNA mismatch repair protein Msh3; DUC1; DUG; DUP; hMSH3; Mismatch repair protein 1; MRP1; MSH3; mutS homolog 3; mutS homolog 3 (E. coli); protein repair-1; Protein repair-3; REP-1; Rep3; Rep-3
Gensymbole MSH3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human MSH3.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4437
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.